Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Sensitivity Plates, Black, 8-Well Strip
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin Plates mit hoher Empfindlichkeit sind biotinbindende Mikrotiterplatten, die beschichtet sind, um die Effizienz der Bindung biotinylierter Sonden zu maximieren und den Hintergrund in Assays für niedrige Konzentrationen von Zielanalyten zu kontrollieren.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-beschichtete Platten mit hoher Empfindlichkeit, schwarz, 8-Well-Streifen sind biotinbindende Mikrotiterplatten, die beschichtet sind, um die Effizienz der Erfassung biotinylierter Sonden zu maximieren und den Hintergrund in Assays für niedrige Konzentrationen von Zielanalyten zu kontrollieren.
Merkmale von Streptavidin-beschichteten Platten mit hoher Empfindlichkeit, schwarz, 8-Well-Streifen
• Empflindlich – Nachweis von bis zu 5 ng/ml biotinyliertem IgG
• Spezifisch – Geringer Hintergrund mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
• Robust – Breiter dynamischer Bereich
• Gebrauchsfertig – Werden vorblockiert geliefert, um Zeit zu sparen
Thermo Scientific Pierce beschichtete Platten werden mit einer firmeneigenen Technologie zur Oberflächenaktivierung beschichtet, um eine maximale effiziente Beschichtung von aktivem Streptavidin-Biotin-bindenden Proteinen zu erzielen. Die Platten mit hoher Empfindlichkeit ermöglichen den Nachweis niedriger Konzentrationen (ng/ml) von biotinylierten Antikörpern und anderen Proteinen.
Streptavidin ist das beliebteste und am weitesten verbreitete Biotin-Bindungsprotein für Forschungsmethoden. Streptavidin hat einen isoelektrischen Punkt von 5 bis 6, was zu geringen unspezifischen Wechselwirkungen führt.
Ähnliche Produkte
Pierce Streptavidin-beschichtete Platten mit hoher Empfindlichkeit, durchsichtig, 8-Well-Streifen (Kat.- 15520)
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungseigenschaft | Hohe Empfindlichkeit, Affinität |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Beschreibung | Pierce Streptavidin-beschichtete Platten mit hoher Empfindlichkeit, schwarz, 96-Well-Strip |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Verpackung | 5 Platte |
| Produktlinie | Pierce |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |