Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-Agarose mit hoher Kapazität
Descrizione
Besondere Merkmale:
Bewährte Kopplungschemien – Zum Präparieren der Harze werden Methoden eingesetzt, die der herkömmlichen Immobilisierung mittels Bromcyan (CNBr) überlegen sind. Dadurch zeichnen sich die Harze durch gesteigerte Funktionalität, niedrigen Grad an unspezifischen Bindungen und exzellente Laugungsresistenz aus.
Vielseitige Harze – Mit der Polysaccharid-basierten Agarose und den Acrylamid-basierten UltraLink™ Biosupport Harzen stehen zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung, die sich für besondere experimentelle Bedingungen eignen und mit Schwerkraft-basierten, Spin- und FPLC-Methoden kompatibel sind.
In mehren Formaten erhältlich – Der Anwender kann zwischen zwei Harz-Typen, Standard- oder Hochkapazität, klein- oder großvolumigen Packungsgrößen wählen (auch als Massenware verfügbar).
Überlegene Leistung – Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten bietet Hochleistungsharz doppelte oder dreifache Bindungskapazität; daher reichen kleine Mengen Harz für Experimente.
Produktspezifische Merkmale:
- Agarose-Harze, vernetzte, 6%ige Agarosebeads
- Im Vergleich zu Standard-Formen zeichnen sich Acrylamid-basierte UltraLink Plus Harze mit Beads (UltraLink Biosupport)
- und High Capacity Resins (Hochleistungsharze) durch eine höhere Packung mit Streptavidin (d. h. durch eine höhere Dichte) aus
Empfohlen für:
Reinigung von Membranantigenen in Kombination mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern; Markierung der Zelloberfläche mit biotinylierten Reagenzien, gefolgt von Präzipitation mit immobilisiertem Streptavidin; Reinigung von Zelloberflächen-Glykoproteinen unter Einsatz von biotinyliertem Concanavalin A; Rückgewinnung von einzelsträngiger DNA für die Didesoxysequenzierung
Specifica
Specifica
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Harz darf nicht eingefroren werden. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Partikelgröße | 45 bis 165 μm |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 5 ml |
| Proteinform | Rekombinant |
| Ziel | Biotin-markierte Moleküle |
| Typ | Agarose |
| Stationäre Phase | Streptavidin |
| Ausreichend für | Zur Bindung von ≥/= 100 μg Biotin/ml Harz (≥/= 10 mg biotinyliertes BSA/ml Harz) |
| Format | Flasche |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.