Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität, EDTA-kompatibel
Artikelnummer. 17183259 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
2 Plates
250 mL
5 Columns
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Stück
250 Milliliter
5 Stück
50 Milliliter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17183259 50 mL 50 Milliliter
17173259 10 ml 10 Milliliter
17193259 250 mL 250 Milliliter
17103269 500 mL 500 Milliliter
31759255 5 Columns 5 Stück
31759101 2 Plates 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17183259 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A50585
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pierce EDTA-kompatibles Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität wurde zur Aufreinigung von überexprimierten His-markierten Proteinen aus Zellkulturmedien entwickelt.
Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin is designed for the purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The matrix is a 6% crosslinked agarose with optimal properties for batch, column-based, and research/pilot scale FPLC column purifications. The resin has high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of resin) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Das Pierce Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität enthält eine Matrix aus einer 6 % vernetzten Agarose mit optimalen Eigenschaften für Chargen-, Schwerkraftsäulen- und Forschungs-/Pilotskalen-FPLC-Säulenaufreinigungen. Das Harz hat eine hohe Bindungskapazität (bis zu 80 mg Protein pro ml Harz) und kann die hohe EDTA-Konzentration tolerieren und die Konzentrationen von Wirkmitteln verringern, die zur Hemmung von Metalloproteasen und zur Stabilisierung empfindlicher intrazellulärer Proteine verwendet werden.
Merkmale des EDTA-kompatiblen Ni-IMAC-Harzes mit hoher Kapazität:
  • Chelator-stabil—Verwendung von bis zu 20 mM EDTA und DTT ohne Leistungsverlust
  • Kompatibel mit der Aufreinigung überexprimierter, sezernierter Proteine in Zellkulturmedien (z. B. Expi293-, ExpiCHO- und ExpiSf-Expressionssysteme)
  • Hohe Bindungskapazität—>80 mg/ml Bindungskapazität für His-markierte rekombinante Proteine
  • Wiederverwendbar—kann mit dem CIP-Protokoll bis zu 10 Mal regeneriert werden
EDTA und Reduktionsmittel wie DTT und TCEP beeinträchtigen die Leistung der Ni-IMAC-Träger durch Abisolieren des Metalls. Aufgrund seiner Chelator-Stabilitätseigenschaft (EDTA-tolerant) eignet sich Pierce EDTA-kompatibles Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität besonders zur Aufreinigung von His-markierten Proteinen, die in Zellkulturmedien abgesondert werden, oder zur Aufreinigung intrazellulärer His-markierter Proteine, die EDTA zur Aufrechterhaltung von Stabilität und Funktion benötigen. In beiden Fällen können große Probenmengen ohne Abisolieren des Ni-Metalls des Trägers aufgereinigt werden, wodurch eine gleichbleibend hohe Ausbeute erzielt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungseigenschaft Chelator-stabil
Matrix 6 % vernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 50 ml abgesetztes Harz, geliefert als 100 ml 50 % Schlamm. Lagerung bei 2 bis 8 °C.
Versandbedingung Nasseis
Form Flüssige Suspension
Produktlinie Pierce
Menge 50 mL
Typ Harz-
Säulentyp Flasche
Bindungsvermögen 80 mg/mL Binding