Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität, EDTA-kompatibel
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin is designed for the purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The matrix is a 6% crosslinked agarose with optimal properties for batch, column-based, and research/pilot scale FPLC column purifications. The resin has high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of resin) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Das Pierce Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität enthält eine Matrix aus einer 6 % vernetzten Agarose mit optimalen Eigenschaften für Chargen-, Schwerkraftsäulen- und Forschungs-/Pilotskalen-FPLC-Säulenaufreinigungen. Das Harz hat eine hohe Bindungskapazität (bis zu 80 mg Protein pro ml Harz) und kann die hohe EDTA-Konzentration tolerieren und die Konzentrationen von Wirkmitteln verringern, die zur Hemmung von Metalloproteasen und zur Stabilisierung empfindlicher intrazellulärer Proteine verwendet werden.
Merkmale des EDTA-kompatiblen Ni-IMAC-Harzes mit hoher Kapazität:
- Chelator-stabil—Verwendung von bis zu 20 mM EDTA und DTT ohne Leistungsverlust
- Kompatibel mit der Aufreinigung überexprimierter, sezernierter Proteine in Zellkulturmedien (z. B. Expi293-, ExpiCHO- und ExpiSf-Expressionssysteme)
- Hohe Bindungskapazität—>80 mg/ml Bindungskapazität für His-markierte rekombinante Proteine
- Wiederverwendbar—kann mit dem CIP-Protokoll bis zu 10 Mal regeneriert werden
EDTA und Reduktionsmittel wie DTT und TCEP beeinträchtigen die Leistung der Ni-IMAC-Träger durch Abisolieren des Metalls. Aufgrund seiner Chelator-Stabilitätseigenschaft (EDTA-tolerant) eignet sich Pierce EDTA-kompatibles Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität besonders zur Aufreinigung von His-markierten Proteinen, die in Zellkulturmedien abgesondert werden, oder zur Aufreinigung intrazellulärer His-markierter Proteine, die EDTA zur Aufrechterhaltung von Stabilität und Funktion benötigen. In beiden Fällen können große Probenmengen ohne Abisolieren des Ni-Metalls des Trägers aufgereinigt werden, wodurch eine gleichbleibend hohe Ausbeute erzielt wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungseigenschaft | Chelator-stabil |
| Matrix | 6 % vernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 10 ml abgesetztes Harz, geliefert als 20 ml 50 % Schlamm. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Partikelgröße | 50 bis 80 μm |
| Form | Flüssige Suspension |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 10 ml |
| Typ | Harz- |
| Säulentyp | Flasche |
| Mehr anzeigen |