Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität, EDTA-kompatibel
Artikelnummer. 17113269 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
1 Stück
1.25 Milliliter
25 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17113269 1 ml 0.25 Milliliter
17134759 1 ml 0.25 Milliliter
17123269 5 mL 1.25 Milliliter
17133269 25 mL 1 Stück
17143269 50 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27969
Artikelnummer. 17113269 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A50588
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27969
Pierce EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität sind zur Aufreinigung überexprimierter His-markierter Proteine aus Zellkulturmedien konzipiert.
Pierce high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC MagBeads are designed for purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The beads have high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of settled beads) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations that are used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Pierce EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität haben eine hohe Bindungskapazität (bis zu 80 mg Protein pro ml abgesetzte Beads) und können die hohe EDTA-Konzentration tolerieren und die Konzentrationen von Reduktionsmitteln verringern, die zur Hemmung von Metalloproteasen und zur Stabilisierung empfindlicher intrazellulärer Proteine verwendet werden.
Merkmale der EDTA-kompatiblen Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität:
  • Chelator-stabil—stabil in Puffern mit 20 mM EDTA und DTT
  • Kompatibel mit der Aufreinigung überexprimierter, sezernierter Proteine in Zellkulturmedien (z. B. Expi293-, ExpiCHO- und ExpiSf-Expressionssysteme)
  • Außergewöhnlich hohe Proteinbindungskapazität—bis zu 80 mg/ml abgesetzte Beads
  • Leistungsstark—nicht aggregierende, superparamagnetische Mikropartikel bieten eine außergewöhnliche Leistung bei manuellen und automatisierten HTS-Anwendungen (z. B. Thermo Scientific KingFisher-Instrumente)
Pierce EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität bestehen aus vernetzten, in Magnetit eingebettete Agarose-Beads. Die Dichte des Liganden auf der Agarose-Magnetbead führt zu einer Bindungskapazität, die der herkömmlicher Agarose-Harze ähnelt oder diese übertrifft, mit den zusätzlichen Vorteilen der magnetischen Eigenschaften und der EDTA-Kompatibilität. Die MagBeads sind ein wertvolles Werkzeug zur Aufreinigung mehrerer His-markierter Proteine in kleinem Maßstab und zur Bestimmung von Expressions- und Aufreinigungsbedingungen für größere Aufreinigungsanwendungen.
Pierce EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität sind für den Einsatz mit durchsatzstarken Magnetplattformen wie KingFisher 96 und KingFisher Flex Magnetpartikelprozessoren optimiert, sind aber auch mit einfachen Tischaufreinigungsgeräten mit einem geeigneten Magnetständer kompatibel. Automatisierte Geräte sind besonders für durchsatzstarke Aufreinigungsvorgänge und das Screening von Aufreinigungsbedingungen nützlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 0.25 mL
Bindungsvermögen Bis zu 80 mg 6X His-markierter Proteine/ml abgesetzte Magnetbeads
Kapazität (metrisch) 1 mL
Bindungseigenschaft Chelator-stabil
Konzentration Slurry: 25%
Matrix Magnetische Agarose
pH-Bereich Stabilität 2 bis 14 pH
Inhalt und Lagerung 1 ml 25 %ige Suspension. Lagerung bei 2 bis 8 °C.
Versandbedingung Nasseis
Partikelgröße 30 μm
Form Flüssige Suspension
Produktlinie Pierce
Menge 1 ml
Typ Magnetisches Affinitäts-Bead
Säulentyp Flasche