Learn More
Thermo Scientific™ HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce HABA ist 4'-Hydroxyazobenzol-2-Carbonsäure, ein einfaches Reagenz, das eine spektrophotometrische (kolorimetrische) Schätzung der Biotinylierungswerte markierter Proteine und anderer Moleküle ermöglicht.
Thermo Scientific Pierce HABA ist -Hydroxyazobenzol--Carbonsäure, ein einfaches Reagenz, das eine spektrophotometrische (kolorimetrische) Schätzung der Biotinylierungswerte markierter Proteine und anderer Moleküle ermöglicht. Bestimmen Sie das molare Verhältnis von Biotin, das mit der HABA-Avidin-Methode in ein Protein inkorporiert wurde. Der HABA-Farbstoff (4'-Hydroxyazobenzene-2-Carbonsäure) bindet sich an Avidin, um einen gelb-orange gefärbten Komplex zu erzeugen, der bei 500 nm absorbiert. Freies Biotin verdrängt den HABA-Farbstoff und verursacht eine Abnahme der Absorption. Mit dem freien Biotin kann eine Standardkurve erstellt werden, um die Anzahl an inkorporierten Mol an Biotin nach der Biotinylierung eines Proteins zu schätzen.
Leistungsmerkmale:
- Der HABA-Avidin-Komplex kann über einen breiten Bereich von pH- und Salzkonzentrationen verwendet werden
- Die Menge an Avidin kann direkt aus der erhöhten Absorption bei 500 nm-Komplexierung mit dem HABA-Farbstoff berechnet werden
- Berechnen Sie die Ergebnisse direkt aus den Absorptionswerten auf der Grundlage der Extinktionskoeffizienten. Verwenden Sie dazu das in der Anleitung beschriebene Verfahren oder den Online-HABA-Rechner von Pierce
- Komplette Kits sind auch erhältlich! Siehe Pierce Biotin-Quantifizierungskit (Art.Nr. 28005) und Fluoreszenz Biotin- Quantifizierungskit (Art.Nr. 46610)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | HABA |
| Menge | 10 g |
| Inhalt und Lagerung | Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Produktlinie | Pierce™ |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Labeling Target | Antikörper, Proteine |
Sicherheit und Handhabung
- HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(p-hydroxyphenylazo)benzoic acid