Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ HA-Tag IP/Co-IP Kit
Agarose-Beads mit Anti-HA-Antikörpern und ein kompletter Reagenzsatz zur einfachen Co-Immunpräzipitation von Proteininteraktionen, die Fusionsproteine mit HA-Tag enthalten.
Marke: Thermo Scientific™ 26180
Additional Details : Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce HA Tag IP und Co-IP Kit enthält das Affinitäts-Resin und andere Reagenzien, die benötigt werden, wenn auf einfache Weise Immunpräzipitation- (IP) oder Co-Immunpräzipitation- (co-IP) Reaktionen mit einem HA-getaggtem Protein als Bait-Protein durchgeführt werden sollen.
Das HA Tag IP/Co-IP Komplett-Kit enthält ausreichend Material für 25 IP- oder Co-IP-Assays sowie den immobilisierten Anti-HA-Antikörper auf Agarose Resin, Binde-, Wasch- und Elutionspuffer, Mikrozentrifugationssäulen, HA-Tag-Positivkontrolllysat, Probenladepuffer und leicht zu befolgende Anweisungen.Leistungsmerkmale:
Verbessert Aktualisiertes Kit enthält mehr immobilisiertes Antikörperharz und ein verbessertes Protokoll zusammen mit GST-PI3K-SH2-HA Fusionsprotein als positive Kontrolle
Spezifisch Hochgradig spezifische monoklonale Anti-HA-Antikörper liefern Immunpräzipitationsprodukte in hoher Ausbeute und einem sauberen Western Blot-Nachweis
Kompatibel Enthält Protokolle und Reagenzien für verschiedene Elutionsbedingungen zum Berücksichtigen unterschiedlicher Proteinempfindlichkeiten und Downstream-Anwendungen
Robust Das Kit und die Anti-HA-Agarose sind mit verschiedenen Zelllysaten und physiologischen (nicht denaturierenden) Puffersystemen kompatibel
Praktisch und einfach Komplett-Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, praktische Spin-Säulen und leicht verständliche Anweisungen
Lieferumfang:
Anti-HA Agarose-Harz, TBS-Packung, Elutionspuffer, Lane Marker, nicht reduzierender Probenpuffer, Positivkontroll-Lysat, Mikrozentrifugen-Spin-Säulen und Entnahmeröhrchen
Empfohlen für:
Aufreinigung und Nachweis von HA-getaggtem Fusionsprotein für Downstream-Assays; Anreicherung und Screening Ha-getaggter Fusionsprotein-Mutanten; Co-Immunpräzipitation und Screening interagierender Proteine
Spezifikation
Ausreichend für: 25 IP/Co-IP-Reaktionen, jeweils mit 10 µl Harz • Anti-HA Agarose, 0,25 ml • HA-markierte Positivkontrolle, 0,5 ml • BupH Tris-gepufferte Salzlösungspacks (500 ml), 1 Packung • Probenpuffer zur Spurenmarkierung (5x), 5 ml • Pierce Spin-Säulen Zubehörpaket, 27 Säulen • Entnahmeröhrchen und Verschlusskappen Zubehörpaket, 100 Röhrchen HA-markierte Positivkontrolle bei -80 °C lagern (kann bis zu 6 Monate bei -20 °C gelagert werden). Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern. |
|
Mikrozentrifuge | |
1 Kit | |
Target-spezifisch | |
25 Reaktionen |
Affinitätsreinigung | |
Pierce™ | |
Pull-Down (Tag-basiert), Immunpräzipitation (IP) | |
IP/Co-IP-Kit | |
Kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.