Learn More
Thermo Scientific™ Guanidine-HCl
Artikelnummer. 11821365 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11821365 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11821365 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 24110
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reines, kristallines Guanidiumhydrochlorid (GdnHCl, GuHCl), CAS 50-01-1; Vergällungsmittel für proteinbiologische Methoden (Elution, Löslichkeit, Neufaltung, Lagerung).
Thermo Scientific™ Pierce Guanidin-HCl ist reines, kristallines Guanidin-Hydrochlorid, ein Vergällungsmittel mit vielen Proteinforschungsanwendungen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Leistungsmerkmale:
  • Guanidin·HCl (Sequanal-Gütegrad) ist ein hochgereinigtes, gebrauchsfertiges Vergällungsmittel
  • Frei von UV-absorbierenden Materialien im Bereich von 225–300 nm
  • Scharfes UV-Cut-Off-Spektrum mit A260 unter 0,03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Form Pulver
Reagenztyp Chaotrop, Vergällungsmittel
Menge 500 g
Produkttyp Guanidinhydrochlorid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride