Learn More
Thermo Scientific™ GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysuccinimide ester)
Artikelnummer. 10772915 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10772915 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10772915 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22309
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Amin-Sulfhydryl-Vernetzung mit diesem langen Crosslinker mit Sulfo-NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines aliphatischen, 6-atomigen (7,3A) Spacerarms.
Thermo Scientific™ Pierce GMBS ist ein Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines kurzen Spacerarms (7,3 Å).
Leistungsmerkmale:
  • Weniger immunogen als SMCC
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Thiolgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung GMBS
Molekulargewicht 280,23
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 7,3 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, NHS-Ester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GMBS (N-
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester