Beschreibung
Hochreine Aufreinigung in großem Maßstab von GST-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Superflow Agarose, bestehend aus Glutathion, das an einer vernetzten, 6%igen Agarose in Bead-Form immobilisiert wurde.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Leistungsmerkmale:
Hohes dynamisches Bindungsvermögen – 10 mg reines GST pro ml Harz bei einer linearen Flussrate von 150 cm/h; kann bei einer Flussrate von 30 cm/h bis zu 20 mg/ml binden
Hohe Reinheit – Sorgt bei einer Aufreinigung von überexprimierten GST oder GST-Fusionsproteinen aus Lysaten für eine Reinheit von über 90 %
Robust – Der Träger mit Beads aus stark quervernetzter, 6%iger Superflow Agarose toleriert lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/Stunde
Kompatibel – Bleibt nach einer Exposition zu einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
Kosteneffektiv – Harz bleibt auch nach mehreren Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen stabil
Empfohlen für:
FPLC-Aufreinigung von GST-Tag-Proteinen im mittleren und großen Maßstab
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 mg reine GST-Bindung pro ml Harz bei einer Flussrate von 150 cm/Stunde, 20 mg pro ml bei einer Flussrate von 30 cm/Stunde |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 250 ml |
| Ziel | GST-markiertes Protein |
| Typ | Agarose |
| Stationäre Phase | Glutathion |
| Format | Flasche |
| Säulentyp | Affinität, Agarose-Harz |