Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-Agarose ist ein Hochleistungsharz mit hoher Kapazität für die Affinitätsreinigung von GST-Fusionsproteinen aus zellulären Lysaten.
Um diesen zahlreichen Verwendungszwecken gerecht zu werden, wird Pierce Glutathion Agarose Resin in verschiedenen Packungsgrößen und -formaten angeboten. Diese umfassen 3 verschiedene Volumen Harzaufschlämmungen, 3 Größen einsatzbereiter Zentrifugensäulen, komplette GST Reinigungskits und FPLC–bereite Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen.
Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität – Bindet mindestens 25 mg rekombinanter GST-Proteine je Milliliter Harz
Hoher Ertrag und Reinheit – reinigt gleichmäßig mindestens 10 mg mit GST – gekennzeichnete Proteine je ml Harz mit einem Reinheitsgrad > 90 %
Kostengünstig – Harz ist kostengünstig und kann mindestens 5 Mal wiederverwendet werden, ohne dass sich Bindungskapazität und Reinigungsleistung verschlechtern
Vielseitig – zur Reinigung von GST – Fusionsproteinen von bakteriellen Lysaten ebenso wie zum Pull-down von Protein-Wechselwirkungen mit GST-markierten – Proteinen verwendbar
Kompatibel – Validiert und effektiv für die Verwendung mit Thermo Scientific Pierce Zelllysereagenzien zur Extraktion und Aufreinigung von Bakterien- oder Säugetierzellkulturen
Flexibel – Erhältlich in mehreren Formaten einschließlich Harz in Großpackungen, Spin-Säulen, Chromatographie-Kassetten und bequemen GST-Reinigungskits
Verfügbare Formate:
Harzsuspensionen: 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
Spin-Säulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
Chromatographie-Kassetten: 1 ml- und 5 ml-Kassetten, kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und Spritzenverarbeitung
Massen- und kundenspezifische Produktion: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse bei Glutathion-Agarose-Großpackungen mit
Enthält:
Kits enthalten Pierce Glutathion-Spin-Säulen, Äquilibrierungs-/Waschpuffer und Glutathion zur Vorbereitung von Elutionspuffern
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 ml |
| Beschreibung | Pierce GST Spin Purification Kit, 3 ml |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: Aufreinigung von ca. 30 mg GST-markiertem Protein pro Säule • Pierce Glutathion-Spin-Säulen, 3 ml, 5 Säulen • Äquilibrier-/Waschpuffer, 250 ml • Glutathion, 184 mg • Säulenstopfen, 5 Stopfen Bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | Kit mit 5 Säule |
| Ziel | GST-markiertes Protein |
| Typ | Spin-Säulen-Kit |
| Stationäre Phase | Glutathion |
| Ausreichend für | 30 mg mit GST gekennzeichnete Proteine pro Säule |
| Format | Zentrifugationssäule |
| Mehr anzeigen |