Learn More
Pierce™ Pierce™ Glutathione Magnetic Agarose Beads
Artikelnummer. 15585899 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15585899 20 mL 5 Milliliter
15586619 4 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27969
Artikelnummer. 15585899 Lieferant Pierce™ Lieferanten-Nr. 78602
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27969
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle, bequeme Methode zur Aufreinigung der Glutathion-S-Transferase (GST) aus einem unbehandelten Bakterien-, Hefe- oder Säugerzelllysat
Produktmerkmale:
Pierce Glutathione Magnetic Agarose Beads eignen sich gut für die Reinigung von GST-Fusionsproteinen aus einem löslichen Proteinextrakt und sind ideal für die Aufreinigung von Proteinen, die in niedrigen Konzentrationen exprimiert werden, aus verdünnten Überständen.
Die Beads können in manuellen Anwendungen mit einem Magnetstativ oder in automatisierten Anwendungen mit einem Gerät wie dem Thermo Scientific KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessor verwendet werden. Automatisierte Geräte sind für Aufreinigungsvorgänge mit höherem Durchsatz und für das Screening von Aufreinigungsbedingungen besonders nützlich.
  • Leistungsstarke Beads—nicht aggregierende, mit Magnetit (Fe3O4) versehene, superparamagnetische Beads bieten eine außergewöhnliche Gleichförmigkeit sowohl für manuelle als auch automatisierte HTS-Anwendungen
  • Stabiler Affinitätsligand—Glutathion wird kovalent an den Partikeln immobilisiert; dies gewährleistet Auslaugbeständigkeit und saubere Reinigungsprodukte
  • Hohe Kapazität—das Bindungsvermögen ist sowohl für Routine- als auch für anspruchsvolle Reinigungsverfahren ausreichend
Anwendungen:
  • Proteinreinigung und Proteinisolation
  • Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Zielmolekül: GST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 5 mL
Kapazität (metrisch) 20 mL
Konzentration Slurry: 25%
Inhalt und Lagerung 5 ml abgesetztes Harz. Geliefert als 20 ml 25%ige Suspension (v/v) in 20 % Ethanol.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Partikelgröße 30 μm
Form Flüssige Suspension
Produktlinie Pierce
Menge 20 mL
Typ Magnetische Agarose-Beads
Stationäre Phase Glutathion
Format Flasche