Learn More
Thermo Scientific™ Fluorescein-5-Maleimid
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ FITC- und Fluorescein-Markierungsreagenzien und -Kits sind besonders leistungsstarke Derivate des Fluorescein-Farbstoffs, die zur einfachen und zuverlässigen Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert sind.
Fluorescein-Farbstoffe werden bei einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-basierte Assays wie Western Blotting und ELISA. FITC und NHS-Fluorescein reagieren auf Gruppen primärer Amine an Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, während Fluorescein-5-Maleimid und 5-IAF mit freien Thiolen auf Cysteinreste reagieren. Die meisten aktivierten Fluoresceinderivate sind ein Gemisch aus Isomeren mit reaktiven Gruppen, die sich an den Positionen 5 und 6 des unteren Rings befinden. Die Eigenschaften dieser Isomere sind hinsichtlich der Anregungs- und Emissionsspektren nicht unterscheidbar, und für Proteinanwendungen ist es nicht erforderlich, ein spezifisches Isomer zu isolieren. Das einzelne Isomer wird in hochauflösenden Trennverfahren wie Sequenzierung und Kapillarelektrophorese verwendet.
Leistungsmerkmale:
- Aminspezifische Markierung: Der NHS-Ester oder das Isothiocyanat markieren Antikörper und andere gereinigte Proteine effizient an primären Aminen (Lysin-Seitenketten) Optimiertes Verfahren: Nach dem Standardprotokoll entstehen Antikörper mit ausgezeichneten Farbstoff:Protein-Verhältnissen für optimale Aktivität und fluoreszierende Fluorophore zum Einmalgebrauch: Die Notwendigkeit winzige Mengen Pulver abzuwiegen entfällt; Kits enthalten Einweg-Fläschchen mit Reagenz Effiziente Reinigung: Kits enthalten Harz zur Aufreinigung und anwenderfreundliche Spin-Säulen zur effizienten Entfernung von nicht umgesetztem Farbstoff und eine hervorragende Proteinrückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mg |
| Produkttyp | Maleimid |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid) |
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. |
| Chemische Reaktivität | Thiol |
| Reaktiver Teil | Maleimid |
| Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |
| Produktlinie | Pierce |
| Emission | 518 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Fluorescein-5-Maleimide, 25 mg
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Fluorescein-5-maleimide