Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Tris Buffer, pH 7.0 (50 mM)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 10 mL
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Pierce Endotoxin-Free Tris Buffer can be used to dilute or adjust the pH of samples for endotoxin detection (LAL) assay. For endotoxin testing, the sample pH should be between pH 6-8. The buffer contains <0.005 EU/mL endotoxin.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Endotoxin-Free Tris Buffer |
Konzentration | 50 mM |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For adjusting the pH of the LAL endotoxin test samples |
Zur Verwendung mit (Geräte) | LAL Endotoxin Assay |
pH | 7 |
Menge | 5 x 10 mL |
Verpackung | Vial(s) |
Sterilität | Steril |
Endotoxin-Konzentration | <0.005 EU/mL |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
0B33B00308 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A43885 |
0C84980208 | Analysenzertifikat | 08/03/2024 | A43885 |
0DB4400408 | Analysenzertifikat | 09/03/2023 | A43885 |
SPECS | Analysenzertifikat | 20/09/2022 | A43885 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Tris Buffer, pH 7.0 (50 mM) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur