Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Säulen zur Farbstoffentfernung
Artikelnummer. 10483415 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10483415 5 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10483415 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22858
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Affinitätsharz mit Spin-Säulen zur schnellen Bindung und Entfernung von überschüssigem Fluoreszenzfarbstoff aus Antikörper-Lösungen (Protein) nach Markierungsreaktionen.
Die Thermo Scientific™ Pierce Säulen zur Farbstoffentfernung binden effektiv an nicht konjugierte Fluoreszenzfarbstoffe aus Proteinlösungen, um fluoreszierende konjugierte Antikörper und andere Proteine nach der Markierung von Reaktionen schnell zu reinigen.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell – Entfernung von freiem Farbstoff aus Konjugaten in ca. 30 Sekunden
  • Effizient – das Aufreinigungsharz bietet eine hervorragende Konjugat-Rückgewinnung
  • Minimale Probenverdünnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule
Menge 5 ml
Produkttyp Säule zur Farbstoffentfernung
Inhalt und Lagerung Aufreinigungsharz bei 4 °C lagern Versand bei Umgebungstemperatur.
Ziel Entfernung von Fluoreszenzfarbstoffen
Produktlinie Pierce