Learn More
Thermo Scientific™ DMP (Dimethylpimelimidat)
Artikelnummer. 10097093 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10097093 50 mg 50 Milligramm
10740815 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10097093 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21666
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vernetzen Sie Amine mit Aminen unter Verwendung von Dimethylpimelimidat (CAS 58537-94-3), bestehend aus Imidoester-Gruppen und einem membrangängigen 7-Atom-Spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce DMP ist Dimethylpimelimidat, ein membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 7 Atomen eine aminreaktive Imidoester-Gruppe enthält.
Besondere Merkmale:
  • Wasserlöslich
  • Schnelle Reaktion mit Alkalinen bei alkalischen pH-Werten (pH 8 bis 10)
  • Die Amidbindung behält die Nettoladung des Proteins bei
  • Reversibel bei hohen pH-Werten
  • Reaktive Gruppen: Imidoester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen:Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Nein
Beschreibung DMP
Molekulargewicht 259,17
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 9,2 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil Imidoester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DMP (dimethyl pimelimidate)
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride