Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monopotassium Salt
Artikelnummer. 15225733 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Salzform:
Monokaliumsalz
Mononatriumsalz
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 15225733
Marke: Thermo Scientific™ 88294
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit unserem D-Luziferin, das mit einer Reinheit von mehr als 99 % als Mononatrium- und Monokaliumsalz erhältlich ist, bieten wir Komfort und hohe Leistung zu niedrigen Kosten für Reporterassays mit Leuchtkäfer-Luziferase.
Die Synthese und Herstellung von Thermo Scientific™ Pierce D-Luziferin garantiert eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten. Der Reporter wird zudem mittels HPLC getestet, um eine korrekte Chiralität und Aktivität zu gewährleisten.
Wir sind der einzige Anbieter, der chirale Tests mit Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) durchführt, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht nur rein, sondern auch in der aktiven Form ist. Unser D-Luziferin überstrahlt die Konkurrenz auf vielen Ebenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter –20 °C lagern.
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Zur Verwendung mit (Anwendung) ATP Assay, Gen-Reporter-Assay
Produkttyp D-Luciferin, Monokaliumsalz
Produktlinie Pierce
Reinheit > 99 %
Menge 1 g
Salzform Monokaliumsalz
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp Luziferase-Substrat