Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monopotassium Salt
Mit unserem D-Luziferin, das mit einer Reinheit von mehr als 99 % als Mononatrium- und Monokaliumsalz erhältlich ist, bieten wir Komfort und hohe Leistung zu niedrigen Kosten für Reporterassays mit Leuchtkäfer-Luziferase.
Marke: Thermo Scientific™ 88291
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Synthese und Herstellung von Thermo Scientific™ Pierce D-Luziferin garantiert eine hohe Leistung bei niedrigen Kosten. Der Reporter wird zudem mittels HPLC getestet, um eine korrekte Chiralität und Aktivität zu gewährleisten.
Wir sind der einzige Anbieter, der chirale Tests mit Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) durchführt, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht nur rein, sondern auch in der aktiven Form ist. Unser D-Luziferin überstrahlt die Konkurrenz auf vielen Ebenen.Spezifikation
Bei oder unter –20 °C lagern. | |
ATP Assay, Gen-Reporter-Assay | |
Pierce™ | |
Mononatriumsalz | |
TMB-Substrat |
Biolumineszierend | |
D-Luciferin, Mononatriumsalz | |
100 mg | |
Chemisches Substrat |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.