Learn More
Thermo Scientific™ iodoTMTsixplex™ Isobaric Label Reagents and Kits
Messung von Protein- und Peptid-Cystein-Modifikationen (S-Nitrosylation, Oxidation und Disulfidbrücken) mittels quantitativer Multiplex-Massenspektrometrie.
337.00 CHF - 3900.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
---|---|
Marker oder Farbstoff | TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) |
Ausgangsmaterial | Zelllysat |
Endprodukttyp | Protein |
Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13404289
|
Thermo Scientific™
90100 |
iodoTMTzero™ Markierungsreagenz, 5 x 0,2 mg |
337.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13414289
|
Thermo Scientific™
90101 |
iodoTMTsixplex™ isobares Markierungsreagenzien-Set, 1 x 0,2 mg |
1062.00 CHF
6 Reaktionen |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13424289
|
Thermo Scientific™
90102 |
iodoTMTsixplex™ isobares Markierungsreagenzien-Set, 5 x 0,2 mg |
3900.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Messung von Protein- und Peptid-Cystein-Modifikationen (S-Nitrosylation, Oxidation und Disulfidbrücken) mittels quantitativer Multiplex-Massenspektrometrie mit Thermo Scientific™ Pierce Cysteine-Reactive Tandem Mass Tag Reagenzien.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Tandem Mass Tag™ (TMT™) Reagenzien ermöglichen die gleichzeitige Identifizierung und Multiplex-Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mithilfe der Tandem-Massenspektrometrie. Die IodoTMT™ Reagenzien sind Mengen isobarischer (Masse und Struktur) Isomere, die für kovalente, irreversible Markierung von Sulfhydrylgruppen (-SH) ioacetyl-aktiviert sind. Ähnlich wie Iodoacetamid reagieren iodoTMT Reagenzien spezifisch mit reduzierten Cysteinen (Cys) in Peptiden und Proteinen. IodoTMT Reagenzien können durch Massenspektrometrie (MS) differenziert werden, wodurch die Quantifizierung der relativen Fülle von Cystein-Modifikationen wie S–nitrosylation, Oxidation und Disulfid-Bindungen in kultivierten Zellen ermöglicht wird, die mit unterschiedlichen Bedingungen gewachsen sind oder behandelt werden.Besondere Merkmale:
Spezifisch – Reagiert nur mit Sulfhydrylgruppen (reduzierte, nicht modifizierte Cystein-Reste)
Irreversibel – Markierte Proteine und Peptide sind nicht anfällig für Reduktionsmittel
Flexibel – Optionen für die Quantifizierung der Duplex-Isotope (MS) oder der Sixplex-Isobarie (MS/MS)
Vielseitig – Kann zur Untersuchung von Cystein-Modifikationen verwendet werden (z. B. Disulfidbrücken, S-Nitrosylation)
Hinweis:
IodoTMT Produkte ersetzen unsere bisher angebotenen CysTMT Reagenzien, die eine dithiopyridinreaktive Gruppe zur reversiblen Markierung von Cystein-Sulfhydrylen verwendeten.
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Zelllysat | |
Massenspektrometrie |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Protein | |
Proteinmarkierung |