Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Natriummeta-Perjodat
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Natriummeta-Periodate ist ein sanftes Oxidationsmittel, das Cis-Diole effektiv in Kohlenhydratzucker spaltet, um reaktive Aldehyde zu erzeugen, was viele Anwendungen im Zusammenhang mit der Untersuchung und dem Nachweis von Glykoproteinen bietet.
Leistungsmerkmale:
- Geeignet für die Oxidation von cis-Diolen zu Aldehyden
- ACS-Reagenzienqualität
- Weiß, kristallin, frei fließend
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. |
| Marker oder Farbstoff | Aldehyd-Gruppe |
| Markertyp | Konjugierende Gruppen |
| Produktlinie | Pierce |
| Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Produkttyp | Natriummetaperiodat |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SODIUM META-PERIODATE (A.C.S.)
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.