Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit
Artikelnummer. 11336012 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11336012 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11336012 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88805
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Immunpräzipitation von Zielproteinen ohne Antikörperkontamination durch Vernetzung von IP-Antikörpern mit Protein A/G Magnet-Beads
Das Thermo Scientific Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit nutzt die Vernetzung von Chemie, um IP-Antikörper auf qualitativ hochwertigen Protein A/G Magnet-Beads kovalent immobilisieren zu können, um eine effektive Immunpräzipitation und Co-Immunpräzipitation zu ermöglichen.
Da dieses magnetische IP-Verfahren die kovalente Bindung des spezifischen Antikörpers zur Immunpräzipitation beinhaltet, können Zielproteine oder Co-IP-Proteinkomplexe eluiert und ohne Antikörperfragmente analysiert werden, da der Antikörper auf den Beads verbleibt. Das Kit enthält ein optimiertes Protokoll und alle Puffer und Reagenzien, die für die Herstellung von hochergiebige IP- oder Co-IP-Antikörper mit Antikörpern erforderlich sind, die sich an Protein A/G binden und entweder manuelle oder automatisierte magnetische Trennungswerkzeuge verwenden.
Leistungsmerkmale:
  • Antikörperfreie IP – Antikörper werden irreversibel an den Magnet-Beads angebracht, was zu einer vernachlässigbaren Co-Elution intakter Antikörper oder schwerer und leichter Ketten mit dem gereinigten Antigen führt
  • Praktisch – das IP/Co-IP-Kit enthält Magnet-Beads und alle wesentlichen Puffer für eine optimale Immunpräzipitation
  • Schnell – vollständige Vernetzung und Immunpräzipitation in weniger als 3 Stunden
  • Effizient – Immunpräzipitation mit der Hälfte des empfohlenen Volumens an Magnetpartikeln im Vergleich zu anderen Magnet-Beads
  • Kompatibel – Magnet-Beads in Verbindung mit rekombinantem Protein A/G gewährleisten die Kompatibilität mit den meisten primären Antikörpern, ob von Maus oder Kaninchen
  • Skalierbar – verwenden Sie nur die Antikörpermenge, die für ein einzelnes IP-Experiment erforderlich ist, oder bereiten Sie eine größere Menge antikörpervernetzter Magnet-Beads für mehrere Experimente vor
Lieferumfang:
Pierce Protein A/G Magnet-Beads, DSS-Crosslinker und Koppelpuffer, Lyse-/Waschpuffer, Elutionspuffer, Neutralisierungspuffer und Probenladepuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 40 IP-Reaktionen mit 25 µl Beads
• Pierce Protein A/G Magnet-Beads, 1 ml
• IP Lyse/Waschpuffer, 2 x 50 ml
• Kopplungspuffer (20x), 25 ml
• DSS Crosslinker, 8 x 2 mg
• Probenpuffer zur Spurenmarkierung (5x), 5 ml
• Elutionspuffer, 25 ml
• Neutralisationsspuffer, 1 ml
• Probenpuffer zur Spurenmarkierung (5x), 5 ml
Bei 4°C lagern. DSS bei 4 °C in Exsikkator lagern.
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessor, Magnetständer
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunpräzipitation (IP)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ IP/Co-IP-Kit
Ausreichend für 40 Reaktionen
Format Kit
Kapazität (metrisch) 1 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride