Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Konjugataufreinigungskit ist ein einzigartiges Affinitätschromatographiesystem zur Reinigung von Meerrettich-Peroxidase (HRP) oder alkalischen Phosphatase (AP)-konjugierten Antikörpern aus nicht-reagierten Enzymen nach der Markierung.
Leistungsmerkmale:
- Reduziertes Hintergrundsignal für Blotting und ELISA
- Weniger Waschvorgänge erforderlich, um den Hintergrund zu entfernen
- Erhöhte Empfindlichkeit des Assay-Systems mit einem aktiveren Reagenz
- Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis des Konjugats
Lieferumfang:
Säule mit immobilisierter Iminodiessigsäure 1 × 2 ml, Polyacrylamid-Entsalzungssäule 1 × 10 ml, FreeZyme Säulenaktivator-Puffer 25 ml, FreeZyme Elutionspuffer 35 ml, BupH™ Tris-gepufferte Kochsalzlösungspacks je 2, BupH phosphatgepufferte Salzlösungspacks je 1, Aktivitäts-Konservierungslösung 1 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Konjugat-Aufreinigungskit |
| Menge | 1 Kit |
| Ausreichend für | 10 Aufreinigungen, jeweils 0,5 bis 50 mg enzymkonjugierter Antikörper |
| Inhalt und Lagerung | |
| Kennzeichnungsmaßstab | 0,5 bis 3 mg |
| Produktlinie | Pierce |
| Marker oder Farbstoff | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
| Labeling Target | IgG |