Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Coated Plate IP Kit
Artikelnummer. 10341544 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10341544 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10341544 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 45350
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Immunpräzipitations-Assays ohne Harze, Beads, Zentrifugation oder Magnete unter Anwendung beschichteter Streptavidin oder Protein A/G 96-Well-Mikrotiterplatten.
Thermo Scientific™ Pierce Coated Plate IP Kits gestatten es, Immunpräzipitationsexperimente in 96-Well Mikrotiterplatten durchzuführen.
Die auf beschichteten Mikrotiterplatten beruhenden Immunpräzipitations-Kits sorgen für die schnelle Immunpräzipitation multipler Proben ohne den mühsamen Aufwand, der normalerweise für Pipettieren, Zentrifugation und die Trennung des gekörnten Affinitätsharzes in einzelnen Mikrozentrifugenröhrchen anfällt. Statt auf Agarose-Harz-Beads erfolgt die Immunpräzipitation unter Rückgriff auf beschichtete 96-Well Mikrotiterplatten. Das Plattenformat gestattet es, multiple Proben schneller zu verarbeiten. Das Protein A/G Coated Plate Kit kann für die Immunpräzipitation sämtlicher Antikörper eingesetzt werden, die an Protein A oder G binden. Das Streptavidin Coated Plate Kit dient zur Immunpräzipitation mit biotinylierten IP-Antikörpern.
Leistungsmerkmale:
  • Gebrauchsfertige, hochwertige beschichtete Platten sorgen für hohe Kapazität und Konsistenz
  • Die Aufnahme der Antikörper- und Probenvolumina ist ähnlich wie bei Röhrchen-basierten Methoden
  • Einfache Wiedergewinnung von immunpräzipitierten Proben für Downstream-Analysen
  • Die beschichteten Platten sind 96-Well Streifenplatten; dies ist praktisch bei Experimenten, die nur einen Teil der Platte erfordern
  • Im Lieferumfang ist eine einfache Gebrauchsanleitung mit ausführlichen Informationen über geeignete Kontrollen enthalten
  • Es sind zwei verschiedene Kits erhältlich: Eines eignet sich für die meisten gängigen Antikörper-Typen (IgG-Unterklassen von Maus, Kaninchen, Mensch und Ziege), das andere für biotinylierte Antikörper oder Proteine
Vorteile des Plattenformats:
  • Ausgezeichnete Eignung für die gleichzeitige Verarbeitung multipler Proben und deren Kontrollbedingungen
  • Der Waschschritt ist schneller, einfacher und gründlicher als mit herkömmlichen Röhrchen-/Harz-basierten IP-Methoden
  • Kann mit gängigen und praktischen ELISA-Instrumenten durchgeführt werden (Multikanalpipetten und Waschen der Platten)
  • Öffnen und Schließen von Röhrchen entfällt, keine Zentrifugation erforderlich
Protein A/G-Kit (Artikel-Nr. 45350)
  • Bindet alle humanen IgG-Unterklassen IgA (schwach) und IgE sowie alle IgG Unterklassen aus Maus
  • Im Vergleich zur ausschließlichen Verwendung von Protein A oder Protein G gesteigerte Bindung monoklonaler Antikörper der Maus
  • Flexiblere Bindungsbedingungen durch pH-Wert unabhängige IgG-Bindung
Streptavidin-Kit (Artikel-Nr. 45360)
  • Wird in Kombination mit biotinylierten Antikörpern verwendet; dadurch werden IP- und co-IP-Präparationen ohne unerwünschte Antikörperfragmente erzeugt
  • Enthält Biotin-Blocking-Puffer, um die endogene Biotin-Bindung zu minimieren
Im Lieferumfang enthalten:
Beschichtete 96-Well Streifenplatten, PBS Packung, Reinigungslösung, Elutionspuffer, Neutralisierungspuffer und Dichtungsband
Empfohlen für:
Für die schnelle und unproblematische Immunpräzipitation multipler Proben und deren Kontrollen; zur Immunpräzipitation, wenn Platten-basierte Instrumente und Techniken bevorzugt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 plates
Beschreibung Pierce Protein A/G Coated Plate IP Kit
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Für Assays an 48 Proben mit Kontrollen oder für insgesamt 192 IP-Reaktionen
• Protein-A/G-beschichtete 96-Well-Streifenplatten, 2 Platten
• Unbeschichtete 96-Well-Streifenplatte (weiß), 2 Platten
• PBS-Packung (für 500 ml), 1 Packung
• Surfact-Amps X-100 Detergenslösung, 6 x 10 ml
• Elutionspuffer (pH 2,8), 50 ml
• Neutralisationspuffer, 12 ml
• Dichtungsband für 96-Well-Platten, 18 Blätter
Bei 4 °C lagern.
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Mixer
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunpräzipitation (IP)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ IP-Kit
Ausreichend für 192 Proben
Format Kit