Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rinderserumalbumin Standards
Hochwertige, kalibrierte BSA-Lösungen (2 mg/ml), die seriell verdünnt werden, um Protein-Assay-Standardkurven zur genauen Messung der Proteinkonzentration zu erstellen.
116.00 CHF - 200.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Bezeichnung Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bezeichnung Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10531674 Thermo Scientific™
23208
Pierce Standard-Set vorverdünntes Rinderserumalbumin 7 x 3.5 ml 200.00 CHF
24.50 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 28
Zum Warenkorb hinzufügen
10443834 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Thermo Scientific™
23210
Pierce 2 mg/ml Rinderserumalbumin Standard 50 ml 118.00 CHF
50 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 38
Zum Warenkorb hinzufügen
11811345 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Thermo Scientific™
23209
Pierce Rinderserumalbumin Standard Ampullen, 2 mg/ml 10 x 1 ml 116.00 CHF
10 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 422
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Rinderserumalbumin(BSA)-Lösungen sind konzentrierte Protein-Referenzstandards für BCA, Bradford und andere Proteinassay-Protokolle. BSA ist das allgemein anerkannte Referenzprotein für die Gesamtproteinquantifizierung. Der Albuminstandard beträgt exakt 2 mg/ml in hochreiner 0.9 % Natriumchloridlösung. Die Konzentration der Stammlösung wird durch direkten Vergleich mit gereinigtem BSA (Fraktion V) vom National Institute of Standards and Technology (NIST™) kalibriert. Das Produkt ist in drei bequemen Packungsgrößen erhältlich: 1 ml-Glasampullen, 50 ml in einer Polypropylenflasche und als Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen.
Leistungsmerkmale:
  • Universal – anerkannt als Industriestandard für die Proteinquantifizierung in kolorimetrischen Proteinassays
  • Rein und stabil – in ultrareiner 0.9 % Salzlösung mit 0.05 % Natriumazid; stabil bei Raumtemperatur
  • Genau und zuverlässig – exakte Formulierung bei 2.00 +/-0.03 mg/ml im Vergleich mit einer NIST-Referenz
  • Praktisch – Wählen Sie zwischen 1 ml-Ampullen, einer 50 ml-Flasche oder einem Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen.
Inhalt:
2 mg/ml BSA-Lösung (Bestellnr. 23209,23210) oder Set mit 7 Lösungen in verschiedenen Konzentrationen (Bestellnr. 23208)
Empfohlen für:
Proteinassay-Quantifizierungsstandard; Protein-Rückgewinnungskontrolle für Entsalzungs- und andere Säulenverfahren; Allgemeine Kalibrierung der Spektralphotometer-UV-Lampe (A280)