Learn More
Thermo Scientific™ BMH (bismaleimidohexane)
Artikelnummer. 10581284 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10581284 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10581284 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22330
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sulfhydryl-Sulfhydryl-Vernetzung (Cystein-Rückstände in Proteinen oder Peptiden) mit diesem langen Crosslinker aus Maleimid-Gruppen und einem 11-atomigen Spacerarm (13,0 A).
Thermo Scientific™ Pierce BMH ist ein Maleimid-Crosslinker mit langem Arm für die kovalente, irreversible Konjugation zwischen Sulfhydrylgruppen (z. B. Protein- oder Peptidcysteine).
Leistungsmerkmale:
  • Reaktive Gruppen: Maleimid (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen: Thiolgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Sulfhydryl-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung BMH
Molekulargewicht 276,29
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 13,0 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BMH (bismaleimidohexane)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-(Hexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione