Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotinylated Protein Interaction Pull-Down Kit
Artikelnummer. 10035833 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10035833
Marke: Thermo Scientific™ 21115
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Diese Streptavidin-Agarose-Beads mit komplettem Reagenssatz ermöglichen die einfache Erfassung und Affinitätsreinigung der Bindungspartner von allen Biotin-markierten Proteinen oder anderen Liganden.
Das Thermo Scientific™ Pierce Biotinylated Protein Interaction Pull-Down Kit enthält alle notwendigen Komponenten zum Einfangen und Reinigen von Interaktoren eines Biotin-markierten Proteins oder Liganden.
Das Kit gestattet die Durchführung eines effizienten Pulldown-Assay mit hoher Protein-Wiedergewinnung und Reproduzierbarkeit. Dieses Protokoll nutzt immobilisiertes Streptavidin zum Einfangen biotinylierter Proteine sowie ein Zentrifugensäulenformat, das bei jedem Erfassungs-, Wasch- und Elutionsschritt eine komplette Gel-Retention ermöglicht. Nach dem Immobilisieren des biotinylierten Bait-Proteins widersteht es rigorosen Waschgängen und bleibt während der Elution des Prey-Proteins gebunden. Auf diese Weise wird das Prey-Protein ohne Bait-Protein-Verunreinigungen isoliert. Dieses Verfahren ist ideal, wenn native oder rekombinante Proteine eingesetzt werden, die nicht mit einem Fusions-Tag exprimiert sind. Darüber hinaus wird das Prey-Protein unter nativen Bindungs- und nicht denaturierenden Elutionsbedingungen vom Bait-Protein isoliert. Das Biotinylated Protein Interaction Pull-Down Kit soll Erstanwender in der Methode schulen und erfahrenen Forschern mehr Anwenderfreundlichkeit und Bedienkomfort zu bieten.
Leistungsmerkmale:
  • Biotin-Pulldown – Reinigt Proteininteraktoren von biotinylierten Proteinen oder mit Biotin-Tags markierten Liganden
  • Komplettkit – Bietet alle Komponenten und ein detailliertes Protokoll zur Aufreinigung von Protein-Protein-Interaktionen
  • Keine Spezialausrüstung erforderlich – nutzt gängige Laborgeräte und Reagenzien (z. B. Mikrozentrifugen)
  • Hochgradig effiziente Spinsäule – Mikrozentrifugationssäulen gestatten die einfache und effiziente Manipulation von Streptavidin Agarose-Beads; dazu gehört auch die parallele Verarbeitung mehrerer Proben
Lieferumfang:
Streptavidin-Agarose Resin, TBS Pack., Biotin-Blocking-Puffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Zentrifugationssäulen und Entnahmeröhrchen
Empfohlen für:
Entdeckung eines neuen Proteininteraktion-Komplexes, wobei ein biotinyliertes Protein als Bait fungiert, um einen möglichen Bindungspartner aus einem Zelllysat oder einer anderen Probe einzufangen; Bestätigung der Expression eines bekannten Proteininteraktionszieles in einem Zelllysat; Bestimmung der unter unterschiedlichen Pufferbedingungen gegebenen Interaktionsfähigkeit (Bindungsfähigkeit) von zwei gereinigten Proteinen; Informationen über die Protein-Protein-Interaktionen aus in vitro-Transkrition/Translation Lysaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Mindestens 25 Pulldown-Reaktionen mit jeweils 25 µl Harz
• Streptavidin-Agaroseharz, 1,5 ml
• TBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Biotin-Blockierungslösung, 15 ml
• Waschpuffer (pH-Wert 5,0), 100 ml
• Elutionspuffer (pH-Wert 2,8), 50 ml
• Pierce Spin-Säulen und Zubehör, 27 Säulen
• Entnahmeröhrchen für Mikrozentrifugen, 200 Röhrchen
bei 4 °C lagern
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifuge
Produktlinie Pierce™
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pull-Down (Biotin-basiert)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ Pull-Down-Kit
Ausreichend für 25 Reaktionen
Format Kit