Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Reagenz A
Schätzen Sie visuell oder messen Sie mit einem Standard-Spektralphotometer oder einem Plattenlesegerät bei 562 nm.
Marke:  Thermo Scientific™ 23222
734.28 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21989" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 10.88620kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10752735
  • 910.00 CHF / 3.75 Liter
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay Kit ist weiterhin eine der weltweit beliebtesten Methoden zur Proteinquantifizierung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
  • Ein Bestandteil des Pierce BCA Protein-Assaykits
  • Kit ist ein schneller, hoch präziser und mit Detergenzien kompatibler Zweikomponentenassay, der im Vergleich zu einem Proteinstandard für die Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration verwendet wird
  • Pierce BCA Reagenzien ermöglichen die präzise Bestimmung der Proteinkonzentration bei den meisten in der Proteinforschung vorkommenden Probentypen
  • Der Pierce BCA Assay kann zur Beurteilung der Ausbeuten in Gesamtzelllysaten und affinitätsisolierten Säulenfraktionen, aufgereinigten Proteinproben sowie zur Überwachung der Protein-Kontamination in Industrieanwendungen verwendet werden
  • Im Vergleich zu den meisten Farbstoff bindenden Methoden wirken sich beim BCA Assay Unterschiede in der Protein-Zusammensetzung sehr viel weniger aus, was für eine größere Präzision der Konzentration sorgt
  • Schätzen Sie visuell oder messen Sie mit einem Standard-Spektralphotometer oder Plattenlesegerät bei 562 nm
  • Weist weniger Protein-zu-Protein-Variation auf als Färbebindungsmethoden (Bradford)
  • Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht-ionischen Detergenzien
  • Assay hat eine 30-minütige Inkubation; ist viel einfacher und viermal schneller als klassische Lowry-Methoden
  • Linearer Arbeitsbereich für BSA von 20 bis 2.000 µg/ml
  • Nachweis von bis zu 5 µg/ml mit dem erweiterten Protokoll
  • Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
BCA-Assay
Pierce™
Nicht zielspezifisch
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Pierce BCA Protein Assay Reagent A
Kolorimetrisch
Assay zur Proteinquantifizierung
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
3,75 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation