Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Magnetic Beads
Artikelnummer. 13464229 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1mL
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13464229 1mL 1 Milliliter
13474229 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13464229 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 CHF
    383.65 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 47.35 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Immunpräzipitation von rekombinanten Proteinen mit HA-Tag, die in Bakterien- oder Säugetierzellen oder In-vitro-Systemen exprimiert wurden, mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Trennvorrichtungen.
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Magnetic Beads sind zur Immunpräzipitation rekombinanter Proteine mit HA-Tag, die in Bakterien- oder Säugetierzellen oder In-vitro-Systemen exprimiert wurden, mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Trennvorrichtungen geeignet.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die blockierte Oberfläche der Magnet-Beads ist mit einem Anti-HA-Antikörper beschichtet, einem hochspezifischen monoklonalen Maus-IgG1-Antikörper, der den HA-Epitop-Tag (YPYDVPDYA) erkennt, der aus dem Hämagglutinin-Protein (HA) des humanen Influenzavirus stammt. Die Pierce Anti-HA-Magnet-Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Spezifisch – Der hochspezifische monoklonale Anti-HA-Antikörper ermöglicht eine hochreine Immunpräzipitation (IP) mit hoher Ausbeute
  • Schnell – Das optimierte Protokoll ist in ungefähr 1 Stunde abgeschlossen
  • Schwache unspezifische Bindung – Stabile vorblockierte Beads bieten hochgereinigte HA-markierte Proteine
  • Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Instrumente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Partikelgröße 1 μm
Form Flüssig
Produktlinie Pierce
Menge 1mL
Proteinform Rekombinant
Ziel HA
Typ Magnetisches Affinitäts-Bead
Ligandentyp Antikörper
Kapazität (metrisch) 1 mL