Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-GST Coated Plates, Clear, 8-Well Strip
Weisen Sie Glutathion S-Transferase (GST)-markierte Proteine mit diesen gebrauchsfertigen, vorgeblockten, mit monoklonalen Maus-Antikörpern beschichteten Mikrotiterplatten aus Polysterol nach.
Marke: Thermo Scientific™ 15144
Additional Details : CAS : 1141-06-6 Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Anti-GST-beschichtete Platten sind Mikrotiterplatten aus Polystyrol, die mit monoklonalen Anti-GST-Mausantikörpern beschichtet und für den sofortigen Einsatz vorblockiert sind.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Im Gegensatz zu Glutathion-beschichteten Platten binden diese Anti-GST-Platten effektiv sowohl native als auch denaturierte Formen von GST. In den meisten Fällen ist bei Verwendung dieser Platten eine Vorreinigung der Zelllysate vor dem Screening und eine Analyse der Expression rekombinanter GST-getaggter Proteine mittels ELISA nicht erforderlich.Besondere Merkmale:
Antikörper-basiert – Die Platten sind mit monoklonalen Maus-Anti-GST-Antikörpern beschichtet
Empfindlich – Erkennt GST-Fusionsproteine bis zu 7,5 ng/Well
Flexibel – Bindet native oder denaturierte GST-Formen; eine Alternative zu Glutathion-beschichteten Platten
Gebrauchsfertig – Mit Superblock Blockierungspuffer vorblockiert
Kompatibel –Thermo Scientific Reagenzien für die Zelllyse und viele andere gängige Lysepuffer stören die Bindung von GST-Fusionsproteinen nicht
Hervorragende Leistung – Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zu Platten anderer Anbieter
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
Detektionsplatte, Immunoassay, ELISA | |
96 | |
SuperBlock™ Puffer |
Platten bei 4 °C lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
5 Platte | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Antikörper |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.