Learn More
Thermo Scientific™ TMTduplex™ Isobaric Label Reagent Set, 5 x 0.8 mg
TMTduplex™ Reagenziensätze für die isobare und isotope Markierung ermöglichen 2-Wege-Markierungsexperimente von extrahierten Proteinen mit Tandem-Massenspektrometrie.
Marke: Thermo Scientific™ 90065
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ Kits und Reagenzien für die isobare TMT-Atommassenmarkierung ermöglichen die quantitative Markierung von aus Zellen und Geweben extrahierten Proteinen für die Identifizierung und Analyse mittels Massenspektrometrie.
Tandem Mass Tag™ 2-plex (TMTduplex™) Isotopen-Markierungsreagenzien umfassen “leichte” TMTzero- und “schwere” TMT6-127-Markierungsreagenzien, während Tandem Mass Tag™ 2-plex (TMTduplex) isobare Markierungsreagenzien “schwere” TMT2-126 und TMT2-127-Markierungsreagenzien für das Multiplexing umfassen. Beide Markierungsreagenzien haben dieselbe Struktur, die für die kovalente, irreversible Kennzeichnung primärer Aminogruppen (—NH2) NHS-aktiviert ist.
Die Tandem Mass Tag(TMT)-Reagenzien sind chemische Tags zur Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie. Die aminreaktiven, NHS-Ester-aktivierten Verbindungen werden mit hoher Effizienz kovalent an den Peptid-Amino-Terminus und die freien Amino-Termini von Lysin-Resten von Peptiden und Proteinen angebracht, wodurch alle Peptide in einer Probe unabhängig vom Enzym, das für die Verdauung verwendet wird, markiert werden.
Während der MS/MS-Analyse wird jeder TMT-Tag ebenfalls fragmentiert, um eine eindeutige, zur Probenidentifizierung und Quantifizierung dienende Reporterionenmasse zu erzeugen. Die Proteinquantifizierung erfolgt durch Vergleich der relativen Intensitäten der zwei Reporter-Ionen in den MS/MS-Spektren. Unsere TMTduplex Reagenzien markieren alle Peptide zur Analyse von zwei Proben in einer einzigen MS-Analyse.
Merkmale von TMTduplex Reagenziensätze für die isobare und isotope Markierung:
•Leistungsstark—Die gleichzeitige MS-Analyse von zwei Proben erhöht den Durchsatz und ermöglicht die relative Quantifizierung von zwei unterschiedlichen Behandlungsbedingungen (bis zu 5 Experimente pro Satz)
•Konsistent—Identische Reagenzstruktur und -leistung unter TMTzero, TMTduplex, TMTsixplex und TMT10plex Reagenzien ermöglichen einen effizienten Übergang von der Methodenentwicklung zur Multiplex-Quantifizierung und ermöglichen so die Erforschung von Biomarkern über Plattformen und Datensätze hinweg
•Robust—Konsistente Chemie ermöglicht einen effizienten Übergang von der Methodenentwicklung zur Multiplex-Quantifizierung
•Effizient—Aminreaktive NHS-Ester-aktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von Proteinsequenz oder proteolytischer Enzymspezifität
•Kompatibel—Optimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-Plattformen mit vollständiger Unterstützung von Proteome Discoverer™ 2.4 und höher
Anwendungen:
• Erstellen von Proteinexpressionsprofilen für normale bzw. Krankheitszustände oder für Kontrollproben bzw. behandelte Proben
• Messung von zwei verschiedenen Proben gleichzeitig in einer einzigen Untersuchung
• Quantitative Analyse von Proteinen, für die keine Antikörper verfügbar sind
• Identifizierung und Quantifizierung von Membran- und posttranslational modifizierten Proteinen
• Identifizierung und Quantifizierung von Hunderten bis Tausenden von Proteinen in einer einzigen Untersuchung
TMT Reagenzien werden als einzelne Sets oder in optimierten Kit-Formaten geliefert, die alle erforderlichen Reagenzien und Kontrollsubstanzen enthalten, um maximale Flexibilität, Komfort und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Tandem Mass Tag Reagenzien in Kombination mit den branchenführenden Geräten und Softwareanwendungen bieten integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
Spezifikation
TMTduplex™ Isobarisches Markierungsreagenzienset, 5 x 0,8 mg | |
TMTduplex™ | |
Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
5 x 0,8 mg (pro Tag) |
Massenspektrometer | |
Ausreichend für: Fünf Duplex-Experimente (5 x 2 Wege) • TMT2-126 Markierungsreagenz, 5 × 0,8 mg • TMT2-127 Markierungsreagenz, 5 × 0,8 mg Bei –20°C lagern. |
|
Protein | |
Proteinmarkierung |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.