Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Grade Protein A/G Plus Agarose
Artikelnummer. 10586985 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,65 mL
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10586985 0,65 mL 1 Stück
13474209 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586985 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26159
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Assay-Kit für Chromatin-Immunpräzipitation (Chromatin IP, ChIP) mit allen Reagenzien, Agarose-Affinitätsbeads und einem einfachen, schnellen und zuverlässigen Protokoll.
Das Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit enthält einen vollständigen Reagenziensatz und ein einfaches, schnelles und reproduzierbares Protokoll zur Durchführung von Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Assays.
Dieses Chromatin-IP-Kit enthält genügend Reagenzien zur Durchführung von 30 ChIP-Assays mit geeigneten Kontrollen bei Verwendung eines optimierten Protokolls und eines komfortablen Spin-Säulen-Formats. Das Kit umfasst ein vollständiges Chromatin-Aufarbeitungsmodul (auch separat erhältlich) zur effizienten Extraktion und Solubilisierung quervernetzter DNA-Proteininteraktionskomplexe aus Zellen sowie ein Immunpräzipitationsmodul mit Protein-A/G-Agarose in ChIP-Qualität mit hoher Kapazität.
Besondere Merkmale:
  • Einfaches, rationalisiertes ChIP-Assay-Protokoll (< 8 Stunden)
  • Hocheffiziente Isolierung und Lyse von Zellkernen
  • Einfacher und reproduzierbarer Enzymverdau
  • Protein A/G Agaroseharz mit geringem Hintergrund und hoher Kapazität
  • Hochspezifische Reagenzien für die Positivkontrolle enthalten: RNA Polymerase II Antikörper und GAPDH PCR-Primer
  • Schnelles, reproduzierbares Spin-Säulenformat; Säulen und Entnahmeröhrchen sind im Lieferumfang enthalten
  • DNA-Reinigung mit hoher Ausbeute
  • Wählen Sie ein vollständiges ChIP-Assay-Kit oder das separate Chromatin-Aufarbeitungsmodul
Enthält:
Das Kit enthält das Chromatin Prep Module (Art.-Nr. 26158; 11 Komponenten) zur Chromatinextraktion und einen vollständigen Satz Immunpräzipitations-Reagenzien (15 Komponenten) für IP-Experimente mit Kontrollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungsvermögen >50 mg humanes IgG/ml-Harzbindungsvermögen
Kapazität (metrisch) ≥50 mg Human-IgG pro ml Harzbindung
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Form Flüssige Suspension
Produktlinie Pierce
Menge 0,65 mL
Ziel IgG-Antikörper
Typ Agarose
Stationäre Phase Protein A/G
Format Flasche
Säulentyp Affinität, Agarose-Harz