Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K Solution, ChIP grade
Artikelnummer. 10504885 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10504885 0,25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10504885 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26160
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Assay-Kit für Chromatin-Immunpräzipitation (Chromatin IP, ChIP) mit allen Reagenzien, Agarose-Affinitätsbeads und einem einfachen, schnellen und zuverlässigen Protokoll.
Das Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit enthält einen vollständigen Reagenziensatz und ein einfaches, schnelles und reproduzierbares Protokoll zur Durchführung von Chromatin-Immunpräzipitationsassays (ChIP).
Dieses Chromatin-IP-Kit enthält genügend Reagenzien zur Durchführung von 30 ChIP-Assays mit geeigneten Kontrollen bei Verwendung eines optimierten Protokolls und eines komfortablen Spin-Säulen-Formats. Das Kit umfasst ein vollständiges Chromatin-Aufarbeitungsmodul (auch separat erhältlich) zur effizienten Extraktion und Solubilisierung quervernetzter DNA-Proteininteraktionskomplexe aus Zellen sowie ein Immunpräzipitationsmodul mit Protein-A/G-Agarose in ChIP-Qualität mit hoher Kapazität.
Besondere Merkmale:
  • Einfaches, rationalisiertes ChIP-Assay-Protokoll (< 8 Stunden)
  • Hocheffiziente Isolierung und Lyse von Zellkernen
  • Einfacher und reproduzierbarer Enzymverdau
  • Protein A/G Agaroseharz mit geringem Hintergrund und hoher Kapazität
  • Hochspezifische Reagenzien für die Positivkontrolle enthalten: RNA Polymerase II Antikörper und GAPDH PCR-Primer
  • Schnelles, reproduzierbares Spin-Säulenformat; Säulen und Entnahmeröhrchen sind im Lieferumfang enthalten
  • DNA-Reinigung mit hoher Ausbeute
  • Wählen Sie ein vollständiges ChIP-Assay-Kit oder das separate Chromatin-Aufarbeitungsmodul
Enthält:
Das Kit enthält das Chromatin Prep Module (Art.-Nr. 26158; 11 Komponenten) zur Chromatinextraktion und einen vollständigen Satz Immunpräzipitations-Reagenzien (15 Komponenten) für IP-Experimente mit Kontrollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce Proteinase K
Inhalt und Lagerung Nach Eingang bei -20 °C lagern
Form Flüssig
Menge 0,25 ml
Typ Proteinase K