Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chromatin Prep Module
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit enthält einen vollständigen Reagenziensatz und ein einfaches, schnelles und reproduzierbares Protokoll zur Durchführung von Chromatin-Immunpräzipitationsassays (ChIP).
Besondere Merkmale:
- Einfaches, rationalisiertes ChIP-Assay-Protokoll (< 8 Stunden)
- Hocheffiziente Isolierung und Lyse von Zellkernen
- Einfacher und reproduzierbarer Enzymverdau
- Protein A/G Agaroseharz mit geringem Hintergrund und hoher Kapazität
- Hochspezifische Reagenzien für die Positivkontrolle enthalten: RNA Polymerase II Antikörper und GAPDH PCR-Primer
- Schnelles, reproduzierbares Spin-Säulenformat; Säulen und Entnahmeröhrchen sind im Lieferumfang enthalten
- DNA-Reinigung mit hoher Ausbeute
- Wählen Sie ein vollständiges ChIP-Assay-Kit oder das separate Chromatin-Aufarbeitungsmodul
Enthält:
Das Kit enthält das Chromatin Prep Module (Art.-Nr. 26158; 11 Komponenten) zur Chromatinextraktion und einen vollständigen Satz Immunpräzipitations-Reagenzien (15 Komponenten) für IP-Experimente mit Kontrollen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 × 10^6 Zellen pro Reaktion |
| Beschreibung | Pierce Chromatin-Vorbereitungsmodul |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 30 Chromatin-Präparate für ChIP-Assays • Membranextraktionspuffer, 10 ml • Nuklearextraktions-Puffer, 10 ml • MNase-Verdauungspuffer, 5 ml • MNase-Stopplösung, 0,5 ml • Halt-Protease und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail EDTA-frei (100X), 4x 90 µl • Natriumchlorid (5M), 3 ml • Glycin-Lösung (10X), 15 ml • PBS (20X), 15 ml • Mikrokokken-Nuklease (ChIP-Qualität) (10 E/µl) (bei -20 °C lagern) • Proteinase K (20 mg/ml), 0,25 ml (bei -20 °C lagern) • DTT, lyophilisiert, 1 Fläschchen Sofern nicht anders angegeben, alle Komponenten bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | Kit für 30 Reaktionen |
| Typ | Chromatin-Isolationskit |
| Ausreichend für | 30 Reaktionen |
| Format | Kit |