Learn More
Thermo Scientific™ Ultra-Sensitive ABC Peroxidase Mouse IgG Staining Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce ABC Färbekits enthalten Reagenzien für die Avidin-Biotin-Komplex (ABC)-Methode, ein hochempfindliches Verfahren für den immunhistochemischen Nachweis mit biotinylierten Sekundärantikörpern.
Besondere Merkmale:
- Sehr geringe Hintergrundfärbung
- Niedrigere Konzentrationen von Primärantikörpern erforderlich als bei Standardmethoden
- Ideal für Immunhistochemie, ELISA und Western Blot-Anwendungen
ABC-Kits
- Erhältlich mit Meerrettich-Peroxidase
- Enthalten einen biotinylierten Sekundärantikörper in einer Auswahl von Spezies – die Spezies sollte passend zu der des verwendeten Primärantikörpers ausgewählt werden
Standardkits
- Wahlweise mit alkalischer Phosphatase oder Meerrettich-Peroxidase erhältlich
- Geeignet für den Fall, dass für die Spezies des Primärantikörpers kein ABC-Kit verfügbar ist oder die Spezifität des Antikörpers im Kit sich nicht für die Anwendung eignet
- Kein Hinzufügen von Sekundärantikörper oder Blockierserum – Sekundärantikörper und das für die Anwendung geeignete Blockierserum sollten separat erworben werden
Ultraempfindliche ABC-Kits
- Erhältlich mit Meerrettich-Peroxidase
- Bieten eine höhere Empfindlichkeit als ABC-Kits ohne erhöhte Hintergrundfärbung
- Liefern die zusätzliche Empfindlichkeit, die zur Lokalisierung von Antigenen in sehr kleinen Mengen erforderlich ist
- Ermöglichen die Verwendung von etwa fünfmal höheren Verdünnungen von Primärantikörpern als ABC-Kits
Enthält:
Biotinylierter, affinitätsgereinigter Sekundärantikörper, 1 ml (außer Standardkits); geeignetes Blockierserum, 3 ml (außer Standardkits); Avidin-Reagenz, 2 ml; biotinyliertes Enzym-Reagenz, 2 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce Ultrasensitive ABC Peroxidase Maus IgG Färbeset |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, Biotin-basiert, Chromogen |
| Menge | Mindestens 10 ml ABC-Färbelösung |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: Mindestens 10 ml ABC-Färbelösung Alle Reagenzien bei 4 °C lagern |
| Substrattyp | Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat |
| Produktlinie | Pierce |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immundetektion, IHC (Immunhistochemie) |
| Produkttyp | Färbekit |