Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 3X DYKDDDK-Peptid
Artikelnummer. 15882684 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
5 Stück
Artikelnummer. 15882684
Marke: Thermo Scientific™ A36806
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tricosa-Peptid für die kompetitive Elution von DYKDDDK-markierten Fusionsproteinen aus immobilisiertem Trägermaterial
  • Pierce 3x DYKDDDDK Peptid ist ein gefriergetrocknetes Peptid mit der Sequenz N-Terminus Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys C-Terminus (MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). Das Molekulargewicht beträgt 2861,9 g/mol. Zur Verwendung auf 1,5 mg/ml in PBS rekonstituieren.
  • Dieses Tricosa-Peptid kann für eine kompetitive Elution von DYKDDDDK-markierten Fusionsproteinen aus immobilisierten Anti-DYKDDDDK-Affinitätsträgern verwendet werden, besonders wenn ein DYKDDDDK-markiertes Protein empfindlich auf einen niedrigen pH-Wert reagiert. Beachten Sie, dass das Pierce 3x DYKDDDDK Peptid die Proteinbestimmung und Extinktion bei 280 nm beeinträchtigen kann. Das Peptid kann jedoch durch Entsalzung aus dem Eluat entfernt werden (z. B. mit Zeba Spin-Entsalzungssäulen, Best.-Nr. 89891)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Pierce
Produkttyp Peptide
Proteinform Rekombinant
Menge 25 mg
Inhalt und Lagerung 5 × 5 mg lyophilisiertes Peptid. Lagerung bei -5 bis -30 °C.
Format Lyophilisiertes Pulver
Versandbedingung Nasseis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinreinigung und Proteinisolierung
Form Lyophilisiertes Pulver
Matrix Affinitätsharz