Learn More
Picrotoxin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607314 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10607314 1 g Glasflasche 1 Gramm
10676522 5 g Glasflasche 5 Gramm
11906191 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607314 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.30 CHF
    58.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 6.65 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 124-87-8 | C30H34O13 | 602.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-87-8
Summenformel C30H34O13
Molekulargewicht (g/mol) 602.58
InChI-Schlüssel VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
Synonym picrotoxin
PubChem CID 131846146
SMILES CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picrotoxin
Schmelzpunkt 199.0°C to 202.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,7527
Spezifische Drehung − 32.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/5mL (100°C). Other solubilities: soluble in boiling alcohol (1gr/3mL),dilute acids,and alkalies; sparingly soluble in ether and ccl4,readily soluble in strong ammonia water and in aq.,solns of naoh.,1gr/13.5 mL in 95% ethan
Formelmasse 602.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Picrotoxin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen