Learn More
Picric Acid, Saturated, Approximately 1.2% (w/v), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
500 mL HDPE Bottle
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31749547 100 mL 500 mL HDPE Bottle 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749547 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R5860000100A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5 , 88-89-1
Summenformel C6H3N3O7
Molekulargewicht (g/mol) Mixture
InChI-Schlüssel OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,4,6-trinitrophenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picric Acid
Schmelzpunkt 0,0 °C
Siedepunkt 100 °C
CAS Max. % 1.18%, 98.82%
Farbe Yellow
Aussehen Gelbe Flüssigkeit
Menge 100 mL
CAS Min. % 1.18%, 98.82%
Verpackung 500 mL HDPE Bottle
Physikalische Form Liquid
SMILES OC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Güte Laboratory