Learn More
Applied Biosystems™ PicoPure™ DNA Extraction Kit
Beschreibung
Das ARCTURUS™ PicoPure™ DNA Extraktionskit bietet ein einfaches, optimiertes genomisches Extraktionsverfahren, das PCR-fähige DNA produziert. Der optimierte Prozess ermöglicht eine zuverlässige und reproduzierbare DNA-Ausbeute aus bereits lediglich zehn Zellen.
Wichtigste Produktmerkmale:
Optimierter Workflow—vereinfacht die genomische Extraktion für PCR-bereite DNA
Effiziente Extraktion—die DNA-Wiederherstellung maximieren
Flexible Anwendungsmöglichkeiten—DNA-Extraktionen für alle PCR-Anwendungen
Maximale Kompatibilität—Einsatzmöglichkeiten für die meisten Gewebe- und Zellvorbereitungsverfahren
Direkt mit der PCR weiterfahren
Das PicoPure™ DNA Extraction Kit bietet ein einfaches, optimales genomisches Extraktionsverfahren zur Erzeugung PCR-bereiter DNA. DNA-Extraktion und -Amplifikation erfolgen im selben Röhrchen ohne Einsatz von organischen Extraktions- oder Zentrifugationssäulen. DNA-Ausbeuten sind möglich aus lediglich zehn Zellen, die durch Laser-Mikrodissektion (LCM) oder aus Milligrammen von Gewebe gewonnen wurden. Das PicoPure™ DNA Extraction Kit enthält handlich verpackte, stabile Proteinase K, PCR-kompatiblen DNA-Rekonstitutionspuffer und ein umfassendes Benutzerhandbuch. Jedes der zehn gefriergetrockneten Proteinase K-Aliquots kann frisch rekonstituiert werden und ergibt 150μl PicoPure™ DNA-Extraktionslösung, ausreichend für 150 x 10 10 μl CapSure™ HS LCM Cap-Extraktionen oder 30 x 50 μl CapSure™ Macro LCM Cap-Extraktionen (siehe Abbildung 1).
Maximieren der DNA-Ausbeute
Keine DNA geht durch organische Extraktions- oder Zentrifugationssäulen verloren, das PicoPure™ Kit ermöglicht deshalb eine verlässliche und reproduzierbare DNA-Ausbeute aus bereits zehn Zellen. PCR-Studien verdeutlichen die Vorteile des PicoPure™ Kits. Gleiche DNA-Mengen wurden in die PCR übertragen, entweder direkt in den PicoPure Kit Buffer oder nach der Aufreinigung mit einem DNA Extraction Kit eines führenden Herstellers. Quantitative Echtzeit-PCR (QRT-PCR) zeigte, dass die Proben des PicoPure™ Kits früher amplifizieren, was auf mehr DNA hindeutet, und zudem konsistenter amplifizieren, was auf geringere Probenvariationen schließen lässt als bei säulengereinigten Proben. Die zuverlässig hohe DNA-Ausbeute des PicoPure Kits sorgt für größere Detektionsempfindlichkeit, beispielsweise, wenn Einzelkopie-Gene von kleinen Proben bei Mutationsanalysen oder Genotyping-Assays amplifiziert werden. Diese hohe DNA-Ausbeute macht das Kit ideal für kleine Proben, einschließlich solcher, die mittels LCM vorbereitet wurden (siehe Abbildung 2).
DNA für alle PCR-Anwendungen
Mit dem PicoPure Kit extrahierte DNA ist kompatibel mit Endpunkt-PCR im selben 0.5 ml-Röhrchen wie für die DNA-Extraktion. Für Quantifizierungen der Gen-Kopienanzahl kann DNA aus sehr kleinen Proben direkt durch qRT-PCR mit Plattformen wie dem StepOnePlus™ Real-time PCR System ohne weitere Aufreinigung amplifiziert werden. Für höchst empfindliche Mutations- und Genotyp-Analysen kann DNA aus kleinen Proben extrahiert und direkt amplifiziert werden. Die Genfragmente können mittels dHPLC (denaturierende Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie) mit Plattformen wie dem WAVE™ System (Transgenomics) getrennt werden. (Siehe Abbildung 4 & 4)
Kompatibel mit den meisten Gewebe- und Zellvorbereitungsverfahren
Das PicoPure™ DNA Extraction Kit ermöglicht die erfolgreiche Ausbeute von genomischer DNA aus tierischen Gewebeschnitten und Zellproben, die mit einer Vielzahl an Methoden vorbereitet worden sind.* Hervorragende Ergebnisse sind möglich mit formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitten (FFPE), gefrorenen Gewebeschnitten, ethanolfixierten Zellen und zytologischen Abstrichen. (Siehe Abbildung 5.)
* Nicht empfohlen für den Einsatz mit Vollblut-, Pflanzen- oder Pilzproben.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Wichtigste Produktmerkmale:
Direkt mit der PCR weiterfahren
Das PicoPure™ DNA Extraction Kit bietet ein einfaches, optimales genomisches Extraktionsverfahren zur Erzeugung PCR-bereiter DNA. DNA-Extraktion und -Amplifikation erfolgen im selben Röhrchen ohne Einsatz von organischen Extraktions- oder Zentrifugationssäulen. DNA-Ausbeuten sind möglich aus lediglich zehn Zellen, die durch Laser-Mikrodissektion (LCM) oder aus Milligrammen von Gewebe gewonnen wurden. Das PicoPure™ DNA Extraction Kit enthält handlich verpackte, stabile Proteinase K, PCR-kompatiblen DNA-Rekonstitutionspuffer und ein umfassendes Benutzerhandbuch. Jedes der zehn gefriergetrockneten Proteinase K-Aliquots kann frisch rekonstituiert werden und ergibt 150μl PicoPure™ DNA-Extraktionslösung, ausreichend für 150 x 10 10 μl CapSure™ HS LCM Cap-Extraktionen oder 30 x 50 μl CapSure™ Macro LCM Cap-Extraktionen (siehe Abbildung 1).
Maximieren der DNA-Ausbeute
Keine DNA geht durch organische Extraktions- oder Zentrifugationssäulen verloren, das PicoPure™ Kit ermöglicht deshalb eine verlässliche und reproduzierbare DNA-Ausbeute aus bereits zehn Zellen. PCR-Studien verdeutlichen die Vorteile des PicoPure™ Kits. Gleiche DNA-Mengen wurden in die PCR übertragen, entweder direkt in den PicoPure Kit Buffer oder nach der Aufreinigung mit einem DNA Extraction Kit eines führenden Herstellers. Quantitative Echtzeit-PCR (QRT-PCR) zeigte, dass die Proben des PicoPure™ Kits früher amplifizieren, was auf mehr DNA hindeutet, und zudem konsistenter amplifizieren, was auf geringere Probenvariationen schließen lässt als bei säulengereinigten Proben. Die zuverlässig hohe DNA-Ausbeute des PicoPure Kits sorgt für größere Detektionsempfindlichkeit, beispielsweise, wenn Einzelkopie-Gene von kleinen Proben bei Mutationsanalysen oder Genotyping-Assays amplifiziert werden. Diese hohe DNA-Ausbeute macht das Kit ideal für kleine Proben, einschließlich solcher, die mittels LCM vorbereitet wurden (siehe Abbildung 2).
DNA für alle PCR-Anwendungen
Mit dem PicoPure Kit extrahierte DNA ist kompatibel mit Endpunkt-PCR im selben 0.5 ml-Röhrchen wie für die DNA-Extraktion. Für Quantifizierungen der Gen-Kopienanzahl kann DNA aus sehr kleinen Proben direkt durch qRT-PCR mit Plattformen wie dem StepOnePlus™ Real-time PCR System ohne weitere Aufreinigung amplifiziert werden. Für höchst empfindliche Mutations- und Genotyp-Analysen kann DNA aus kleinen Proben extrahiert und direkt amplifiziert werden. Die Genfragmente können mittels dHPLC (denaturierende Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie) mit Plattformen wie dem WAVE™ System (Transgenomics) getrennt werden. (Siehe Abbildung 4 & 4)
Kompatibel mit den meisten Gewebe- und Zellvorbereitungsverfahren
Das PicoPure™ DNA Extraction Kit ermöglicht die erfolgreiche Ausbeute von genomischer DNA aus tierischen Gewebeschnitten und Zellproben, die mit einer Vielzahl an Methoden vorbereitet worden sind.* Hervorragende Ergebnisse sind möglich mit formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitten (FFPE), gefrorenen Gewebeschnitten, ethanolfixierten Zellen und zytologischen Abstrichen. (Siehe Abbildung 5.)
* Nicht empfohlen für den Einsatz mit Vollblut-, Pflanzen- oder Pilzproben.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Gefriergetrocknete Proteinase K, Rekonstitutionspuffer.Bei Raumtemperatur lagern. |
| Format | Rörchen |
| Isolation Technology | Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie |
| Probentyp | Laser-Capture-Mikrosektion (LCM), FFPE, Gewebe (gefroren) |
| Endprodukttyp | Genomische DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ArcturusXT™ LCM-Gerät |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quantitative Real-Time PCR (qPCR), PCR |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Anzahl Reaktionen | 150 Präp. |
| Produktlinie | PicoPure |
| Mehr anzeigen |