Learn More
Pikolinsäure, TRC
Artikelnummer. 17980405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17980405 1 g 1 Gramm
17901795 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4372201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-98-6
Summenformel C6 H5 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
Synonym Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid, Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccccn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picolinic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Formelmasse 123.032
Reinheit (%) >95%