Learn More
Picolinamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Picolinamide |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| Formelmasse | 122.048 |