Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Picolinamide |
| Schmelzpunkt | 106.0°C to 109.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 122.13 |
| Reinheit (%) | 98% |