Learn More
Picolinal, TRC
Artikelnummer. 30409694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409694 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409694 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP43700325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picolinal
CAS 1121-60-4
Summenformel C6H5NO
Menge 25 g
Synonym 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Formylpyridine, 2-Picolinaldehyde, 2-Pyridaldehyde, Picolinic Aldehyde, Pyridine-2-aldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H
SMILES O=Cc1ccccn1
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 107.11
Formelmasse 107.0371