Learn More
PIANO Olefines Standard
Artikelnummer. 30315848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30315848 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315848 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPIANOOLE0.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methyl-1-nonene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methyl-1-nonene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Kohlenwasserstoffe
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 0.1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-1-butene 1.4281 wt%∣trans-2-Hexene 1.7157 wt%∣trans-2-Pentene 1.8009 wt%∣trans-2-Octene 1.9312 wt%∣3-Methyl-1-butene 1.9533 wt%∣cis-2-Pentene 1.9716 wt%∣trans-2-Nonene 1.9746 wt%∣trans-3-Nonene 1.9829 wt%∣Isoprene 2.3988 %∣cis-2-Nonene 2.7836 wt%∣2-Methylpentene-2 3.3676 wt%∣4-Methyl-1-pentene 3.4208 wt%∣trans-3-Heptene 3.6329 wt%∣trans-2-Heptene 3.6961 wt%∣cis-2-Hexene 3.8589 wt%∣cis-2-Octene 3.9229 wt%∣cis-3-Nonene 3.9761 wt%∣1-Pentene 4.1176 wt%∣2-Methyl-1-nonene 5.5329 wt%∣cis-2-Heptene 5.7336 wt%∣cis-3-Heptene 5.7577 wt%∣1-Hexene 7.0021 wt%∣1-Heptene 7.5618 wt%∣1-Nonene 7.5881 wt%∣1-Octene 7.6374 wt%∣1-Decene 8.145 wt%