Learn More
PIANO Olefinmischung 92, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318922 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318922 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA0900092
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-1-butene 1.4 %∣trans-2-Hexene 1.8 %∣trans-2-Nonene 1.8 %∣trans-2-Pentene 1.8 %∣3-Methyl-1-butene 2 %∣cis-2-Pentene 2 %∣trans-2-Octene 2 %∣trans-3-Nonene 2 %∣Isoprene 2.4 %∣cis-2-Nonene 2.7 %∣2-Methylpentene-2 3.4 %∣4-Methyl-1-pentene 3.4 %∣trans-2-Heptene 3.7 %∣trans-3-Heptene 3.7 %∣cis-2-Hexene 3.9 %∣cis-2-Octene 3.9 %∣cis-3-Nonene 4 %∣1-Pentene 4.2 %∣cis-2-Heptene 5.7 %∣cis-3-Heptene 5.8 %∣1-Hexene 7 %∣1-Heptene 7.6 %∣1-Nonene 7.7 %∣1-Octene 7.7 %∣1-Decene 8.2 %