Learn More
PIANO n-Paraffinmischung 99, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323076 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323076 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA0900099
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Pentadecane 7.1 %∣n-Tetradecane 8.8 %∣n-Tridecane 8.9 %∣n-Nonane 9 %∣n-Dodecane 9.2 %∣n-Decane 9.3 %∣n-Pentane 9.4 %∣n-Undecane 9.4 %∣n-Hexane 9.5 %∣n-Octane 9.6 %∣n-Heptane 9.8 %