Learn More
PIANO Isoparaffine Standard
Artikelnummer. 30316452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30316452 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316452 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPIANOISO0.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane
CAS 464-06-2, 564-02-3, 590-73-8, 15869-87-1, 590-35-2, 79-29-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Kohlenwasserstoffe
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 0.1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3-Dimethylbutane 0.4421 wt%∣3-Ethylpentane 0.5021 wt%∣3-Ethylhexane 0.6916 wt%∣3,5-Dimethylheptane 0.7506 wt%∣2,2-Dimethylhexane 1.2858 wt%∣2,3-Dimethylheptane 1.4676 wt%∣3,3-Diethylpentane 1.556 wt%∣3-Methylhexane 1.584 wt%∣2,3-Dimethylhexane 1.5959 wt%∣2,4-Dimethylhexane 1.6015 wt%∣3,3-Dimethylheptane 1.6794 wt%∣2,2,3-Trimethylpentane 1.7164 wt%∣2,2-Dimethylpentane 1.7468 wt%∣2,3-Dimethylpentane 1.7627 wt%∣3,3-Dimethylpentane 1.8194 wt%∣2-Methylbutane 2.161 wt%∣2-Methylhexane 2.3496 wt%∣4-Methylheptane 3.1563 wt%∣3,3-Dimethyloctane 3.2087 wt%∣2-Methylpentane 3.236 wt%∣2,2-Dimethyloctane 3.3655 wt%∣2,4-Dimethylpentane 3.6447 wt%∣2,5-Dimethylhexane 3.646 wt%∣2-Methylnonane 3.658 wt%∣3,4-Dimethylheptane 3.6903 wt%∣3-Ethyloctane 3.6912 wt%∣2-Methyloctane 3.7023 wt%∣2,3-Dimethyloctane 3.8263 wt%∣2,2,3-Trimethylbutane 3.8737 wt%∣2-Methylheptane 4.3437 wt%∣3-Methylpentane 5.3104 wt%∣3-Methylheptane 5.4371 wt%∣3-Methyloctane 5.5184 wt%∣2,5-Dimethylheptane 5.5902 wt%∣3-Methylnonane 5.6819 wt%