Learn More
PIANO Isoparaffinmischung 90, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321712 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321712 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA0900090
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane
CAS 464-06-2, 564-02-3, 590-73-8, 15869-87-1, 590-35-2, 79-29-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3-Dimethylbutane 0.4 %∣3-Ethylpentane 0.5 %∣3-Ethylhexane 0.7 %∣3,5-Dimethylheptane 0.8 %∣3,3-Dimethylpentane 1.2 %∣2,2-Dimethylhexane 1.3 %∣2,3-Dimethylheptane 1.5 %∣2,3-Dimethylhexane 1.6 %∣2,4-Dimethylhexane 1.6 %∣3,3-Diethylpentane 1.6 %∣2,2,3-Trimethylpentane 1.7 %∣3,3-Dimethylheptane 1.7 %∣3-Methylhexane 1.7 %∣2,2-Dimethylpentane 1.8 %∣2,3-Dimethylpentane 1.8 %∣2-Methylbutane 2.2 %∣2-Methylhexane 2.2 %∣4-Methylheptane 3.2 %∣2-Methylpentane 3.3 %∣3,3-Dimethyloctane 3.3 %∣2,2-Dimethyloctane 3.4 %∣2,4-Dimethylpentane 3.7 %∣2,5-Dimethylhexane 3.7 %∣2-Methylnonane 3.7 %∣3,4-Dimethylheptane 3.7 %∣3-Ethyloctane 3.7 %∣2-Methyloctane 3.8 %∣2,2,3-Trimethylbutane 3.9 %∣2,3-Dimethyloctane 3.9 %∣2-Methylheptane 4.4 %∣3-Methylpentane 5.4 %∣3-Methylheptane 5.5 %∣3-Methyloctane 5.6 %∣2,5-Dimethylheptane 5.7 %∣3-Methylnonane 5.8 %