Learn More
PIANO Aromatics Standard
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Triethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Diethylbenzene∣1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene∣1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene∣1,3,5-Triethylbenzene∣1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene∣1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣1-Methyl-2-n-propylbenzene∣1-Methyl-3-isopropylbenzene∣1-Methyl-3-n-propylbenzene∣1-Methyl-4-n-propylbenzene∣2-Ethyl-m-xylene∣2-Methylbutylbenzene∣2-tert-Butyltoluene∣3-Ethyltoluene∣4-Cymene∣4-Ethyltoluene∣5-tert-Butyl-m-Xylene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Isobutylbenzene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Butylbenzene∣n-Hexylbenzene∣n-Pentylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-(tert-Butyl)ethylbenzene∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣tert-Butylbenzene∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 877-44-1, 95-63-6, 135-01-3, 933-98-2, 934-80-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Triethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Diethylbenzene∣1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene∣1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene∣1,3,5-Triethylbenzene∣1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene∣1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣1-Methyl-2-n-propylbenzene∣1-Methyl-3-isopropylbenzene∣1-Methyl-3-n-propylbenzene∣1-Methyl-4-n-propylbenzene∣2-Ethyl-m-xylene∣2-Methylbutylbenzene∣2-tert-Butyltoluene∣3-Ethyltoluene∣4-Cymene∣4-Ethyltoluene∣5-tert-Butyl-m-Xylene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Isobutylbenzene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Butylbenzene∣n-Hexylbenzene∣n-Pentylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-(tert-Butyl)ethylbenzene∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣tert-Butylbenzene∣Toluene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Lösungstyp | Mischung |
| Solvent or Matrix | Kohlenwasserstoffe |
| Industry Type | Petrochemische Tests |
| Menge | 0.1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 0.2334 wt%∣2-tert-Butyltoluene 0.7514 wt%∣1,2,4-Triethylbenzene 1.0448 wt%∣4-Cymene 1.0535 wt%∣1,2-Diethylbenzene 1.0781 wt%∣1-Methyl-3-isopropylbenzene 1.0904 wt%∣1-Methyl-2-isopropylbenzene 1.1078 wt%∣2-Methylbutylbenzene 1.1238 wt%∣2-Ethyl-m-xylene 1.1286 wt%∣1-Methyl-3-n-propylbenzene 2.0728 wt%∣5-tert-Butyl-m-Xylene 2.1242 wt%∣1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene 2.1488 wt%∣3-Ethyltoluene 2.1537 %∣n-Butylbenzene 2.1689 wt%∣Isopropylbenzene 2.184 wt%∣p-(tert-Butyl)ethylbenzene 2.1906 wt%∣1-Methyl-4-n-propylbenzene 2.1938 wt%∣sec-Butylbenzene 2.1999 wt%∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 2.2103 wt%∣1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene 2.2152 wt%∣1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene 2.2236 wt%∣1-Methyl-2-n-propylbenzene 2.2239 wt%∣1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene 2.2242 wt%∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 2.2242 wt%∣4-Ethyltoluene 2.3067 wt%∣1,2,4-Trimethylbenzene 2.4894 wt%∣1-Methyl-2-ethylbenzene 2.5376 wt%∣Isobutylbenzene 4.3442 wt%∣n-Pentylbenzene 4.397 wt%∣Propylbenzene 4.4182 wt%∣n-Hexylbenzene 4.4219 wt%∣tert-Butylbenzene 4.4477 wt%∣1,3,5-Triethylbenzene 4.4837 wt%∣Toluene 4.489 wt%∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 4.7269 wt%∣Ethylbenzene 6.64 wt%∣Benzene 7.0606 wt% |