Learn More
Invitrogen™ PI4 KA, humanes Protein
PI4KB und PI4KA sind die beiden humanen Typ III PI4-Kinasen.
Marke:  Invitrogen™ PV5690
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438793
  • 8580.00 CHF / 1 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 27-04-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PI4KB und PI4KA teilen die Sequenz in ähnlicher Weise mit PI3-Kinasen und phosphorylieren die 4 Position von Phosphatidyl-Inositol.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002641.1
Gefroren
124.4 kDa
Lagerung bei -80 °C. Bei der ersten Verwendung aliquotieren und bei -80 °C lagern, um mehrmaliges Auftauen und Wiedereinfrieren zu vermeiden
Volle Länge
Kinase-Assay
PI3 Kinasegruppe
GST-Tag
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.02 % Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50 % Glycerin
1 mg
RUO - Nur für Forschungszwecke
PI4KA
Baculovirus
Mensch