Learn More
PI16 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | PI16 |
|---|---|
| Konzentration | 0.13 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16819883
|
Proteintech
12267-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16809883
|
Proteintech
12267-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Putative serine protease inhibitor.Spezifikation
| PI16 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q6UXB8 | |
| 221476 | |
| PI16 Fusion Protein Ag2925 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PI16 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CRISP 9, CRISP9, MSMBBP, peptidase inhibitor 16, PI 16, PI16, PSP94 binding protein, PSPBP, UNQ289/PRO328 | |
| PI16 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |